Stampa…
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200182-1G PC200182-250MG
APOSPC200182-1GEA 236 EUR
APOSPC200182-1G APOSPC200182-250MG
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Punto di fusione: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1065093-22-2