Stampa…
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200181-1G PC200181-500MG
APOSPC200181-1GEA 311 EUR
APOSPC200181-1G APOSPC200181-500MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 228,18 g/mol
Punto di fusione: 229…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04125115
CAS Number: 861212-38-6