Stampa…
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200180-1G PC200180-500MG
APOSPC200180-1GEA 386 EUR
APOSPC200180-1G APOSPC200180-500MG
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₇F₃N₂
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03422575
CAS Number: 1027617-86-2