Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200179-10G
PC200179-1G
PC200179-5G
APOSPC200179-10GEA
256
EUR
APOSPC200179-10G
APOSPC200179-1G
APOSPC200179-5G
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Formula:
C₁₀H₇BF₃K Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659936 CAS Number: 166328-07-0 |