Stampa…
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200178-1G PC200178-500MG PC200178-5G
APOSPC200178-1GEA 102 EUR
APOSPC200178-1G APOSPC200178-500MG APOSPC200178-5G
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Formula: C₄H₃BF₃KS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112719
CAS Number: 906674-55-3