Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200177-5G PC200177-25G
APOSPC200177-5GEA 78.7 EUR
APOSPC200177-5G APOSPC200177-25G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BF₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863920
CAS Number: 474709-28-9