Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 408 EUR
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
Punto di fusione: 171…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094951
CAS Number: 129768-28-1