Stampa…
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Fornitore: Apollo Scientific
PC200172-1G PC200172-500MG
APOSPC200172-1GEA 210 EUR
APOSPC200172-1G APOSPC200172-500MG
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formula: C₁₀H₅F₃N₂O₃
Peso molecolare: 258,16 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12498705
CAS Number: 190140-20-6