Stampa…
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200170-1G PC200170-500MG
APOSPC200170-1GEA 270 EUR
APOSPC200170-1G APOSPC200170-500MG
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407574
CAS Number: 874776-54-2