Stampa…
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200169-1G PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA 210 EUR
APOSPC200169-1G APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Punto di fusione: 148…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496246
CAS Number: 900019-79-6