Stampa…
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200166-1G PC200166-500MG
APOSPC200166-1GEA 210 EUR
APOSPC200166-1G APOSPC200166-500MG
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496249
CAS Number: 874830-63-4