Stampa…
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200164-1G PC200164-5G
APOSPC200164-1GEA 23.2 EUR
APOSPC200164-1G APOSPC200164-5G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276800
CAS Number: 1015082-78-6