Stampa…
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200161-1G PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA 210 EUR
APOSPC200161-1G APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₈H₃BrClF₃N₂
Peso molecolare: 299,48 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841008
CAS Number: 1135283-49-6