Stampa…
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-5-carboxylate
PC200156-1G PC200156-500MG
APOSPC200156-1GEA 292 EUR
APOSPC200156-1G APOSPC200156-500MG
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂
Peso molecolare: 208,14 g/mol
Punto di fusione: 93…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04111238
CAS Number: 129768-30-5