Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-(trifluoromethyl)isoxazole
PC200153-1G PC200153-500MG
APOSPC200153-1GEA 314 EUR
APOSPC200153-1G APOSPC200153-500MG
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine
Formula: C₄H₃F₃N₂O
Peso molecolare: 152,08 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972407
CAS Number: 108655-63-6