2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC200151-1G
PC200151-500MG
APOSPC200151-1GEA
270
EUR
APOSPC200151-1G
APOSPC200151-500MG
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid
Formula:
C₇H₅ClFNO₃ Punto di fusione: 164…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12025843 CAS Number: 943025-86-3 |