Stampa…
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200146-1G PC200146-500MG
APOSPC200146-1GEA 210 EUR
APOSPC200146-1G APOSPC200146-500MG
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆FNO₂
Peso molecolare: 167,1372 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774200
CAS Number: 103361-99-5