Stampa…
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200145-1G PC200145-5G
APOSPC200145-1GEA 87.3 EUR
APOSPC200145-1G APOSPC200145-5G
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₃H₁₀BF₃KNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977719
CAS Number: 912350-01-7