Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Potassium trifluoro[4-(piperidine-1-carbonyl)phenyl]boranuide
PC200141-10G
PC200141-1G
PC200141-5G
APOSPC200141-10GEA
346
EUR
APOSPC200141-10G
APOSPC200141-1G
APOSPC200141-5G
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula:
C₁₂H₁₄BF₃KNO Peso molecolare: 295,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11977715 CAS Number: 1359865-98-7 |