Stampa…
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)borate
PC200137-1G PC200137-500MG PC200137-5G
APOSPC200137-1GEA 102 EUR
APOSPC200137-1G APOSPC200137-500MG APOSPC200137-5G
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₁H₁₂BF₃KNO₂
Peso molecolare: 297,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800742
CAS Number: 1314957-11-3