Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC200135-1G
PC200135-500MG
APOSPC200135-1GEA
212
EUR
APOSPC200135-1G
APOSPC200135-500MG
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Formula:
C₇H₅ClFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09763661 CAS Number: 847729-27-5 |