Stampa…
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(3-formylphenyl)borate
PC200133-1G PC200133-5G
APOSPC200133-1GEA 87.3 EUR
APOSPC200133-1G APOSPC200133-5G
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO
Peso molecolare: 212,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784378
CAS Number: 871231-44-6