Stampa…
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
PC200131-1G PC200131-500MG PC200131-5G
APOSPC200131-1GEA 118 EUR
APOSPC200131-1G APOSPC200131-500MG APOSPC200131-5G
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₄BF₃IK
Peso molecolare: 309.91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800738
CAS Number: 912350-00-6