Stampa…
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200127-1G PC200127-5G
APOSPC200127-1GEA 161 EUR
APOSPC200127-1G APOSPC200127-5G
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117416
CAS Number: 728919-12-8