3,5-Difluoroisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC200126-1G
PC200126-25G
PC200126-5G
APOSPC200126-1GEA
102
EUR
APOSPC200126-1G
APOSPC200126-25G
APOSPC200126-5G
3,5-Difluoroisonicotinic acid
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Peso molecolare: 159,0900 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972829 CAS Number: 903522-29-2 |