Stampa…
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
PC200123-500MG PC200123-1G PC200123-5G
APOSPC200123-500MGEA 328 EUR
APOSPC200123-500MG APOSPC200123-1G APOSPC200123-5G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂F₂N
Peso molecolare: 200,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701768
CAS Number: 1193104-11-8