Stampa…
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200117-1G PC200117-500MG
APOSPC200117-1GEA 757 EUR
APOSPC200117-1G APOSPC200117-500MG
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₉H₇ClF₃NO₂
Peso molecolare: 253,61 g/mol
Punto di ebollizione: 74…76 °C/0,8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581656
CAS Number: 1198475-50-1