Stampa…
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200116-1G PC200116-500MG
APOSPC200116-1GEA 800 EUR
APOSPC200116-1G APOSPC200116-500MG
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆HCl₂F₃IN
Peso molecolare: 341,885 g/mol
Punto di ebollizione: 63…64 °C/0,02mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827835
CAS Number: 1186405-02-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III