2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Amino-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula:
C₆H₆F₃N₃S Punto di fusione: 120…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01011766 CAS Number: 85730-32-1 |