Stampa…
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200112-1G PC200112-500MG PC200112-5G
APOSPC200112-1GEA 212 EUR
APOSPC200112-1G APOSPC200112-500MG APOSPC200112-5G
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Peso molecolare: 215,9880 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547046
CAS Number: 1186194-98-8