Stampa…
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
PC200105-1G PC200105-500MG PC200105-5G
APOSPC200105-1GEA 415 EUR
APOSPC200105-1G APOSPC200105-500MG APOSPC200105-5G
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,13 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117762
CAS Number: 31181-84-7