Stampa…
Potassium ethynyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200093-1G PC200093-500MG
APOSPC200093-1GEA 75.9 EUR
APOSPC200093-1G APOSPC200093-500MG
Potassium ethynyltrifluoroborate
Potassium ethynyltrifluoroborate
Formula: C₂HBF₃K
Punto di fusione: 208…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10700167
CAS Number: 892869-21-5