Stampa…
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200090-1G PC200090-5G PC200090-250MG
APOSPC200090-1GEA 261 EUR
APOSPC200090-1G APOSPC200090-5G APOSPC200090-250MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄F₃N₃O₂
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827812
CAS Number: 1186404-88-5