2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC200089-1G
PC200089-5G
APOSPC200089-1GEA
87.3
EUR
APOSPC200089-1G
APOSPC200089-5G
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Formula:
C₉H₉FO₂ Peso molecolare: 168,1650 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054492 CAS Number: 75908-73-5 EINECS: 278-340-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |