Stampa…
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200082-1G PC200082-500MG PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 471 EUR
APOSPC200082-1G APOSPC200082-500MG APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃IN
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827836
CAS Number: 1186405-09-3