1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200077-1G
PC200077-500MG
PC200077-5G
APOSPC200077-1GEA
270
EUR
APOSPC200077-1G
APOSPC200077-500MG
APOSPC200077-5G
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formula:
C₁₄H₁₄F₃N₃ Punto di fusione: 162…164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12827797 CAS Number: 1146221-74-0 |