tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₆F₃NO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09997858 CAS Number: 138647-49-1 |