Stampa…
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200071-1G PC200071-500MG PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA 270 EUR
APOSPC200071-1G APOSPC200071-500MG APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₉H₈F₃NO₄
Peso molecolare: 251,16 g/mol
Punto di fusione: 217…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881353
CAS Number: 103900-77-2