Stampa…
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC200069-1G PC200069-5G
APOSPC200069-1GEA 77.1 EUR
APOSPC200069-1G APOSPC200069-5G
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₆FN₃
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00119934
CAS Number: 404827-78-7