Stampa…
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200068-1G PC200068-500MG PC200068-5G
APOSPC200068-1GEA 55.1 EUR
APOSPC200068-1G APOSPC200068-500MG APOSPC200068-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12498713
CAS Number: 1171919-08-6