Stampa…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC200063-1G PC200063-500MG
APOSPC200063-1GEA 210 EUR
APOSPC200063-1G APOSPC200063-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole
Formula: C₁₃H₇ClF₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22383952
CAS Number: 1393845-65-2