Stampa…
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200059-1G PC200059-250MG PC200059-500MG
APOSPC200059-1GEA 114 EUR
APOSPC200059-1G APOSPC200059-250MG APOSPC200059-500MG
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉FN₂O₂
Peso molecolare: 208,1900 g/mol
Punto di fusione: 146…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659035
CAS Number: 367500-93-4