Stampa…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200056-1G PC200056-250MG
APOSPC200056-1GEA 302 EUR
APOSPC200056-1G APOSPC200056-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 247,61 g/mol
Punto di fusione: 285…286 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827776
CAS Number: 1065092-49-0