Stampa…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetonitrile
PC200054-1G PC200054-5G PC200054-10G
APOSPC200054-1GEA 147 EUR
APOSPC200054-1G APOSPC200054-5G APOSPC200054-10G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 220.58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444379
CAS Number: 157764-10-8