Stampa…
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Fluoro-7-azaindole
PC200049-1G PC200049-10G PC200049-5G
APOSPC200049-1GEA 96 EUR
APOSPC200049-1G APOSPC200049-10G APOSPC200049-5G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C7H5FN2
Peso molecolare: 136,1300 g/mol
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659678
CAS Number: 866319-00-8