Stampa…
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200042-1G PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA 336 EUR
APOSPC200042-1G APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₄F₃NO₅
Punto di fusione: 135…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800581
CAS Number: 561304-40-3