Stampa…
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-Trifluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
PC200041-1G PC200041-25G PC200041-5G
APOSPC200041-1GEA 193 EUR
APOSPC200041-1G APOSPC200041-25G APOSPC200041-5G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 219,12 g/mol
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034541
CAS Number: 657-15-8