Stampa…
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200024-1G PC200024-500MG
APOSPC200024-1GEA 311 EUR
APOSPC200024-1G APOSPC200024-500MG
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₇F₃O₃
Peso molecolare: 244,17 g/mol
Punto di fusione: 51…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573541
CAS Number: 1407521-92-9