Stampa…

Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Methyl 5-(trifluoromethyl)benzofuran-2-carboxylate

PC200023-1G PC200023-100MG PC200023-250MG
APOSPC200023-1GEA 401 EUR
APOSPC200023-1G APOSPC200023-100MG APOSPC200023-250MG
Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₇F₃O₃
Peso molecolare: 244,17 g/mol
Punto di fusione: 97…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573538
CAS Number: 1407521-96-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR