Stampa…
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
PC200019-1G PC200019-500MG
APOSPC200019-1GEA 168 EUR
APOSPC200019-1G APOSPC200019-500MG
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Formula: C₁₃H₁₂FNO
Peso molecolare: 217,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044815
CAS Number: 56326-98-8